Cianoacetato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11498.0E
A11498.36
A11498.0EEA
194
EUR
A11498.0E
A11498.36
Cianoacetato de etilo ≥98%
Cianoacetato de etilo
Purity: 98+%
CAS No.: 105-56-6
Molecular Formula: C5H7NO2
Formula Weight: 113.12
Flash Point: 109°(228°F)
Refractive Index: 1.4180
Odour: Weak
Melting Point: -23°
Boiling Point: 208-210°
Beilstein Reference: 605871
Merck Reference: 14,3786
MDL No.: MFCD00001940
Formula:
C₅H₇NO₂ MW: 113.12 g/mol Pto. Ebullición: 208…210 °C Pto. de fusión: –23 °C Densidad: 1.063 Pto. de inflamación: 109 °C (228 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001940 Núm. CAS: 105-56-6 EINECS: 203-309-0 Índice Merck: 13,03821 |