Indazol ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
1H-Indazol
A11665.03
A11665.06
A11665.14
A11665.03EA
28
EUR
A11665.03
A11665.06
A11665.14
Indazol ≥99%
Indazol
Purity: 99%
CAS No.: 271-44-3
Molecular Formula: C7H6N2
Formula Weight: 118.14
Melting Point: 146-149°
Boiling Point: 270°
Merck Reference: 14,4936
MDL No.: MFCD00005691
Formula:
C₇H₆N₂ Pto. Ebullición: 270 °C Pto. de fusión: 146…149 °C Densidad: 1,32 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005691 Núm. CAS: 271-44-3 EINECS: 205-978-4 Índice Merck: 14,4936 |