Estaño (II) oxalato ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido oxálico sal de estaño (II), Oxalato de estaño (II)
A11689.0E
A11689.22
A11689.36
A11689.0EEA
436
EUR
A11689.0E
A11689.22
A11689.36
Estaño (II) oxalato ≥98%
Estaño (II) oxalato
Purity: 98%
CAS No.: 814-94-8
Molecular Formula: C2O4Sn
Formula Weight: 206.72
Melting Point: 280° dec.
Beilstein Reference: 3708588
Merck Reference: 14,8786
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00040678
Formula:
C₂O₄Sn MW: 206.73 g/mol Pto. de fusión: 280 °C (desc.) Densidad: 3.56 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040678 Núm. CAS: 814-94-8 EINECS: 212-414-0 UN: 3288 ADR: 6.1 III Índice Merck: 13,08865 |