2-Amino-6-hidroxi-1H-pirimidin-4-ona 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A11813.14 A11813.22
A11813.14EA 53.6 EUR
A11813.14 A11813.22
2-Amino-6-hidroxi-1H-pirimidin-4-ona 98%
2-Amino-6-hidroxi-1H-pirimidin-4-ona
Purity: 98% CAS No.: 56-09-7 Molecular Formula: C4H5N3O2 Formula Weight: 127.10 Melting Point: 300° Beilstein Reference: 510297
Formula: C₄H₅N₃O₂
Pto. Ebullición: 394 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006094
Núm. CAS: 56-09-7
EINECS: 200-256-5