1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(5-Chloro-2-thienyl)-1-ethanone, Rivaroxaban Impurity 20
A11850.09
A11850.18
A11850.09EA
53.7
EUR
A11850.09
A11850.18
1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona ≥99%
1-(5-Cloro-2-tienil)etan-1-ona
Purity: 99%
CAS No.: 6310-09-4
Molecular Formula: C6H5ClOS
Formula Weight: 160.62
Flash Point: 108°(226°F)
Melting Point: 44-48°
Boiling Point: 117-118°/17mm
Beilstein Reference: 113936
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00005444
Formula:
C₆H₅ClOS MW: 160,62 g/mol Pto. Ebullición: 117…118 °C (17 mmHg) Pto. de fusión: 44…48 °C Pto. de inflamación: 108 °C (226 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005444 Núm. CAS: 6310-09-4 EINECS: 228-630-3 UN: 2811 ADR: 6.1,III |