Cianoacetato de isopropilo ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropyl 2-cyanoacetate
A11887.14
A11887.22
A11887.14EA
34.4
EUR
A11887.14
A11887.22
Cianoacetato de isopropilo ≥97%
Cianoacetato de isopropilo
Purity: 97%
CAS No.: 13361-30-3
Molecular Formula: NCCH2CO2CH(CH3)2
Formula Weight: 127.14
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4150
Boiling Point: 207°
Beilstein Reference: 1756014
MDL No.: MFCD00019842
Formula:
C₆H₉NO₂ MW: 127.14 g/mol Pto. Ebullición: 207 °C Densidad: 1.013 Pto. de inflamación: 92 °C (198 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00019842 Núm. CAS: 13361-30-3 EINECS: 236-421-3 |