Acide 3-bromo-2-thenoïque ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Bromo-2-thiophenecarboxylic acid, 3-Bromothiophene-2-carboxylic acid
A11935.03
A11935.06
A11935.03EA
31.8
EUR
A11935.03
A11935.06
Acide 3-bromo-2-thenoïque ≥97%
Acide 3-bromo-2-thenoïque
Purity: 97%
CAS No.: 7311-64-0
Molecular Formula: C5H3BrO2S
Formula Weight: 207.05
Melting Point: 195-196°
Beilstein Reference: 121585
Formula:
C₅H₃BrO₂S Pto. de fusión: 195…196 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00052291 Núm. CAS: 7311-64-0 |