2-Desoxi-D(-)-ribosa ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
2-Deoxy-D(-)-erythropentose, Thyminose, 2-Deoxy-D(-)-arabinose, 2'-Deoxy-D-Ribose, (3S,4R)-3,4,5-Trihydroxypentanal
A11990.03
A11990.06
A11990.14
A11990.03EA
28.6
EUR
A11990.03
A11990.06
A11990.14
2-Desoxi-D(-)-ribosa ≥99%
2-Desoxi-D(-)-ribosa
Purity: 99%
CAS No.: 533-67-5
Molecular Formula: C5H10O4
Formula Weight: 134.13
Melting Point: 76-85°
Beilstein Reference: 1721978
Merck Reference: 14,2908
Optical Rotation: -56° (c=1 in water, 24h)
MDL No.: MFCD00135904
Formula:
C₅H₁₀O₄ MW: 134.13 g/mol Pto. Ebullición: 292 Pto. de fusión: 76…85 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00135904 Núm. CAS: 533-67-5 EINECS: 208-573-0 Índice Merck: 13,02925 |