(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12003.14
A12003.22
A12003.36
A12003.14EA
26.9
EUR
A12003.14
A12003.22
A12003.36
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo ≥98%
(3,4-Dimetoxifenil)acetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 93-17-4
Molecular Formula: C10H11NO2
Formula Weight: 177.20
Odour: Characteristic
Melting Point: 62-65°
Boiling Point: 177-178°/10mm
Beilstein Reference: 1956100
MDL No.: MFCD00001911
Formula:
C₁₀H₁₁NO₂ Pto. Ebullición: 177…178 °C (10 mmHg) Pto. de fusión: 62…65 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001911 Núm. CAS: 93-17-4 EINECS: 202-225-1 |