1-Cloro-5-fluoro-2-iodobenceno ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Chloro-4-fluoro-1-iodobenzene, 2-Chloro-4-fluoroiodobenzene
A12010.06
A12010.14
A12010.22
A12010.06EA
30.4
EUR
A12010.06
A12010.14
A12010.22
1-Cloro-5-fluoro-2-iodobenceno ≥98%
1-Cloro-5-fluoro-2-iodobenceno
Purity: 98%
CAS No.: 101335-11-9
Molecular Formula: C6H3ClFI
Formula Weight: 256.45
Refractive Index: 1.6010
Boiling Point: 96-98°/15mm
MDL No.: MFCD00051774
Formula:
C₆H₃ClFI MW: 256,45 g/mol Pto. Ebullición: 96…98 °C (15 mmHg) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051774 Núm. CAS: 101335-11-9 |