2-Aminotiazol 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tiazol-2-ilamina
A12026.0E A12026.18 A12026.22 A12026.30 A12026.36
A12026.0EEA 336 EUR
A12026.0E A12026.18 A12026.22 A12026.30 A12026.36
2-Aminotiazol 97%
2-Aminotiazol
Purity: 97% CAS No.: 96-50-4 Molecular Formula: C3H4N2S Formula Weight: 100.14 Melting Point: 88-92° Boiling Point: 117°/15mm Merck Reference: 14,479 MDL No.: MFCD00005325
Formula: C₃H₄N₂S
MW: 100.14 g/mol
Pto. Ebullición: 117 °C (15 mmHg)
Pto. de fusión: 88…92 °C
Densidad: 1.5 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005325
Núm. CAS: 96-50-4
EINECS: 202-511-6
Índice Merck: 13,00479