2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12033.18 A12033.09 A12033.30
A12033.18EA 243 EUR
A12033.18 A12033.09 A12033.30
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo ≥98%
2,2,2-Trifluoro-N-(trimetilsilil)acetimidato de trimetilsililo
Purity: 98+% CAS No.: 25561-30-2 Molecular Formula: C8H18F3NOSi2 Formula Weight: 257.40 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 23°(73°F) Refractive Index: 1.3840 Melting Point: -10° Boiling Point: 145-147° Beilstein Reference: 3607620 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00008269
Formula: C₈H₁₈F₃NOSi₂
Pto. Ebullición: 145…147 °C
Pto. de fusión: –10 °C
Densidad: 0,97
Pto. de inflamación: 23 °C (73 °F)
Número MDL: MFCD00008269
Núm. CAS: 25561-30-2
EINECS: 247-103-9
UN: 2924
ADR: 3,III