4-Butoxifenol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Hydroquinone monobutyl ether
A12076.22
A12076.06
A12076.14
A12076.22EA
247
EUR
A12076.22
A12076.06
A12076.14
4-Butoxifenol ≥98%
4-Butoxifenol
Purity: 98%
CAS No.: 122-94-1
Molecular Formula: C10H14O2
Formula Weight: 166.22
Melting Point: 63-66°
MDL No.: MFCD00002336
Formula:
C₁₀H₁₄O₂ Pto. Ebullición: 125 °C (4 mmHg) Pto. de fusión: 63…66 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002336 Núm. CAS: 122-94-1 EINECS: 204-583-4 |