N-(2-Bromoetil)ftalimida ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2-(2-Bromoethyl)isoindoline-1,3-dione
A12164.14
A12164.22
A12164.36
A12164.14EA
37.3
EUR
A12164.14
A12164.22
A12164.36
N-(2-Bromoetil)ftalimida ≥98%
N-(2-Bromoetil)ftalimida
Purity: 98+%
CAS No.: 574-98-1
Molecular Formula: C10H8BrNO2
Formula Weight: 254.09
Melting Point: 80-84°
Beilstein Reference: 148736
Formula:
C₁₀H₈BrNO₂ MW: 254,08 g/mol Pto. Ebullición: 318 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 80…84 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005902 Núm. CAS: 574-98-1 EINECS: 209-379-9 |