Eucaliptol ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 1,8-Cineol
A12269.AP A12269.AE
A12269.APEA 145 EUR
A12269.AP A12269.AE
Eucaliptol ≥99%
Eucaliptol
Purity: 99% CAS No.: 470-82-6 Molecular Formula: C10H18O Formula Weight: 154.24 Flash Point: 49°(120°F) Refractive Index: 1.4575 Melting Point: 1.0° Boiling Point: 176-177° Beilstein Reference: 105109 Merck Reference: 14,3895 UN No.: 3271 MDL No.: MFCD00167977
Formula: C₁₀H₁₈O
MW: 154,25 g/mol
Pto. Ebullición: 176…177 °C
Pto. de fusión: 1,0 °C
Densidad: 0,923
Pto. de inflamación: 49 °C (120 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00167977
Núm. CAS: 470-82-6
EINECS: 207-431-5
UN: 3271
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,3895