Anhídrido 3-fluoroftalico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
A12275.06 A12275.14
A12275.06EA 91.1 EUR
A12275.06 A12275.14
Anhídrido 3-fluoroftalico ≥98%
Anhídrido 3-fluoroftalico
Purity: 98% CAS No.: 652-39-1 Molecular Formula: C8H3FO3 Formula Weight: 166.11 Melting Point: 158-163° Beilstein Reference: 1283580
Formula: C₈H₃FO₃
MW: 166.11 g/mol
Pto. Ebullición: 351
Pto. de fusión: 158…163 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039696
Núm. CAS: 652-39-1
EINECS: 211-491-8