Dibenzotiofeno ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12288.14
A12288.22
A12288.36
A12288.14EA
44.6
EUR
A12288.14
A12288.22
A12288.36
Dibenzotiofeno ≥98%
Dibenzotiofeno
Purity: 98%
CAS No.: 132-65-0
Molecular Formula: C12H8S
Formula Weight: 184.25
Flash Point: 170°(338°F)
Melting Point: 97-100°
Boiling Point: 332-333°
Beilstein Reference: 121101
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00004969
Formula:
C₁₂H₈S Pto. Ebullición: 332…333 °C Pto. de fusión: 97…100 °C Densidad: 1,1295 g/cm³ (125 °C) Pto. de inflamación: 170 °C (338 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004969 Núm. CAS: 132-65-0 EINECS: 205-072-9 ADR: 9,III |