3-Metilpirocatecol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
A12324.14 A12324.22
A12324.14EA 125 EUR
A12324.14 A12324.22
3-Metilpirocatecol ≥98%
3-Metilpirocatecol
Purity: 98% CAS No.: 488-17-5 Molecular Formula: C7H8O2 Formula Weight: 124.14 Flash Point: 140°(284°F) Melting Point: 62-68° Boiling Point: 241° Beilstein Reference: 774602 MDL No.: MFCD00016435
Formula: C₇H₈O₂
Pto. Ebullición: 241 °C
Pto. de fusión: 62…68 °C
Pto. de inflamación: 140 °C (284 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00016435
Núm. CAS: 488-17-5
EINECS: 207-672-6