4-Clorobenzoilacetonitrilo ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
4-Chlorophenacylcyanide, 3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
A12364.06
A12364.14
A12364.22
A12364.06EA
70.1
EUR
A12364.06
A12364.14
A12364.22
4-Clorobenzoilacetonitrilo ≥98%
4-Clorobenzoilacetonitrilo
Purity: 98%
CAS No.: 4640-66-8
Molecular Formula: C9H6ClNO
Formula Weight: 179.61
Melting Point: 128-132°
Beilstein Reference: 743368
Formula:
C₉H₆ClNO MW: 179,61 g/mol Pto. de fusión: 128…132 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051625 Núm. CAS: 4640-66-8 |