Cloroacetato de sodio ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Chloroacetic acid sodium salt
A12379.0C
A12379.0E
A12379.30
A12379.36
A12379.0CEA
352
EUR
A12379.0C
A12379.0E
A12379.30
A12379.36
Cloroacetato de sodio ≥98%
Cloroacetato de sodio
Purity: 98%
CAS No.: 3926-62-3
Molecular Formula: C2H2ClNaO2
Formula Weight: 116.48
Flash Point: 270°(518°F)
Physical Form: Powder or granules
Odour: Characteristic
pH: 6
Melting Point: ca 199° dec.
Beilstein Reference: 3597157
Merck Reference: 14,2112
UN No.: 2659
MDL No.: MFCD00002684
Formula:
C₂H₂ClNaO₂ Pto. de fusión: ∼ 199 °C (desc.) Pto. de inflamación: 270 °C (518 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002684 Núm. CAS: 3926-62-3 EINECS: 223-498-3 UN: 2659 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,2112 |