5-Amino-3-metilisoxazol 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Methylisoxazol-5-ylamine, 3-Methylisoxazol-5-amine
A12446.06 A12446.03 A12446.14
A12446.06EA 123 EUR
A12446.06 A12446.03 A12446.14
5-Amino-3-metilisoxazol 98%
5-Amino-3-metilisoxazol
Purity: 98+% CAS No.: 14678-02-5 Molecular Formula: C4H6N2O Formula Weight: 98.11 Melting Point: 81-85° Beilstein Reference: 107906
Formula: C₄H₆N₂O
Pto. Ebullición: 194 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 81…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003151
Núm. CAS: 14678-02-5
EINECS: 238-719-9