Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
A12467.0BEA
352
EUR
A12467.0B
A12467.18
A12467.30
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético ≥98%
Ácido (2,4-diclorofenoxi)acético
Purity: 98%
CAS No.: 94-75-7
Molecular Formula: C8H6Cl2O3
Formula Weight: 221.04
Odour: Odourless
Melting Point: 136-140°
Boiling Point: 160°/0.4mm
Beilstein Reference: 1214242
Merck Reference: 14,2796
MDL No.: MFCD00004300
Formula:
(C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH Pto. Ebullición: 160 °C (0,4 mmHg) Pto. de fusión: 136…140 °C Densidad: 1,42 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004300 Núm. CAS: 94-75-7 EINECS: 202-361-1 Índice Merck: 14,2796 |