Tris(4-clorofenil)fosfina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Tris(p-clorofenil)fosfina
A12487.03 A12487.06
A12487.03EA 58.2 EUR
A12487.03 A12487.06
Tris(4-clorofenil)fosfina ≥97%
Tris(4-clorofenil)fosfina
Purity: 97% CAS No.: 1159-54-2 Molecular Formula: C18H12Cl3P Formula Weight: 365.63 Melting Point: 102-103° Beilstein Reference: 751458
Formula: C₁₈H₁₂Cl₃P
MW: 365.63 g/mol
Pto. Ebullición: 431
Pto. de fusión: 102…103 °C
Densidad: 1.449 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00013639
Núm. CAS: 1159-54-2
EINECS: 214-596-7