Tris(dietilamino)fosfina ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12490.06
A12490.14
A12490.22
A12490.06EA
56.8
EUR
A12490.06
A12490.14
A12490.22
Tris(dietilamino)fosfina ≥97%
Tris(dietilamino)fosfina
Purity: 97%
CAS No.: 2283-11-6
Molecular Formula: [(CH3CH2)2N]3P
Formula Weight: 247.37
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4737
Boiling Point: 245-246°
Beilstein Reference: 636187
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00009041
Formula:
C₁₂H₃₀N₃P Pto. Ebullición: 245…246 °C Densidad: 0,903 Pto. de inflamación: 58 °C (136 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009041 Núm. CAS: 2283-11-6 EINECS: 218-920-8 ADR: 3,III |