1-(Trimetilsilil)imidazol ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
N-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, N-(Trimetilsilil)imidazol, 1-(Trimetilsilil)-1H-imidazol, TMSI
A12512.06
A12512.18
A12512.22
A12512.30
A12512.06EA
23.1
EUR
A12512.06
A12512.18
A12512.22
A12512.30
1-(Trimetilsilil)imidazol ≥97%
1-(Trimetilsilil)imidazol
Purity: 97%
CAS No.: 18156-74-6
Molecular Formula: C6H12N2Si
Formula Weight: 140.26
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.4765
Odour: Weak
Melting Point: -42°
Boiling Point: 212°
Beilstein Reference: 606148
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005280
Formula:
C₆H₁₂N₂Si Pto. Ebullición: 212 °C Pto. de fusión: –42 °C Densidad: 0,956 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005280 Núm. CAS: 18156-74-6 EINECS: 242-040-3 ADR: 3,II |