Ácido 2-tenoico ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Thiophene-2-carboxylic acid, 2-Thiophenecarboxylic acid
A12514.14
A12514.22
A12514.36
A12514.14EA
29.1
EUR
A12514.14
A12514.22
A12514.36
Ácido 2-tenoico ≥99%
Ácido 2-tenoico
Purity: 99%
CAS No.: 527-72-0
Molecular Formula: C5H4O2S
Formula Weight: 128.15
Melting Point: 126-130°
Boiling Point: 259-261°
Merck Reference: 14,9354
MDL No.: MFCD00005437
Formula:
C₅H₄O₂S Pto. Ebullición: 259…261 °C Pto. de fusión: 126…130 °C Densidad: 1,42 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005437 Núm. CAS: 527-72-0 EINECS: 208-423-4 Índice Merck: 14,9354 |