Crotonato de etilo ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
trans-Crotonato de etilo
A12529.0E
A12529.22
A12529.36
A12529.0EEA
545
EUR
A12529.0E
A12529.22
A12529.36
Crotonato de etilo ≥98%
Crotonato de etilo
Purity: 98%
CAS No.: 623-70-1
Molecular Formula: CH3CH=CHCO2CH2CH3
Formula Weight: 114.14
Flash Point: 2°(36°F)
Boiling Point: 141-143°
UN No.: 1862
MDL No.: MFCD00009289
Formula:
C₆H₁₀O₂ MW: 114.14 g/mol Pto. Ebullición: 141…143 °C Pto. de fusión: –79 °C Densidad: 0.918 Pto. de inflamación: 2 °C (36 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009289 Núm. CAS: 623-70-1 EINECS: 210-808-7 UN: 1862 ADR: 3 II Índice Merck: 13,02625 |