Ácido fenoxiacético ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-Phenoxyacetic acid
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
A12541.0EEA
203
EUR
A12541.0E
A12541.22
A12541.36
Ácido fenoxiacético ≥99%
Ácido fenoxiacético
Purity: 99%
CAS No.: 122-59-8
Molecular Formula: C8H8O3
Formula Weight: 152.15
Flash Point: 165°(329°F)
Melting Point: 98-101°
Boiling Point: 285°
Beilstein Reference: 907949
Merck Reference: 14,7254
MDL No.: MFCD00004296
Formula:
C₈H₈O₃ MW: 152,15 g/mol Pto. Ebullición: 285 °C Pto. de fusión: 98…101 °C Densidad: 1,36 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004296 Núm. CAS: 122-59-8 EINECS: 204-556-7 Índice Merck: 14,7254 |