Tris(dimetilamino)fosfina ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Tris(dimethylamino)phosphine, Hexamethyl phosphorous triamide, Hexamethyltriaminophosphine, HMPT
A12571.06
A12571.09
A12571.14
A12571.18
A12571.30
A12571.06EA
49
EUR
A12571.06
A12571.09
A12571.14
A12571.18
A12571.30
Tris(dimetilamino)fosfina ≥97%
Tris(dimetilamino)fosfina
Purity: 97%
CAS No.: 1608-26-0
Molecular Formula: [(CH3)2N]3P
Formula Weight: 163.21
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4650
Melting Point: -44°
Boiling Point: 162-164°
Beilstein Reference: 906778
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00008301
Formula:
C₆H₁₈N₃P MW: 163,2 g/mol Pto. Ebullición: 162…164 °C Pto. de fusión: –44 °C Densidad: 0,898 Pto. de inflamación: 37 °C (98 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008301 Núm. CAS: 1608-26-0 EINECS: 216-534-4 ADR: 3,III |