Ftalimida ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
Phthalic acid imide
A12584.0C
A12584.0E
A12584.36
A12584.0CEA
344
EUR
A12584.0C
A12584.0E
A12584.36
Ftalimida ≥99%
Ftalimida
Purity: 99%
CAS No.: 85-41-6
Molecular Formula: C8H5NO2
Formula Weight: 147.14
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
pH: 3.8
Melting Point: 232-236°
Boiling Point: 366°
Solubility: Slightly soluble in water. Soluble in aqueous alkali hydroxides
Beilstein Reference: 118522
Merck Reference: 14,7373
MDL No.: MFCD00005881
Formula:
C₈H₅NO₂ MW: 147,13 g/mol Pto. Ebullición: 366 °C Pto. de fusión: 232…236 °C Densidad: 1,21 Pto. de inflamación: 165 °C (329 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005881 Núm. CAS: 85-41-6 EINECS: 201-603-3 Índice Merck: 14,7373 |