6-Aminobenzotiazol ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
6-Amino-1,3-benzothiazole, Benzothiazol-6-ylamine
A12601.03
A12601.06
A12601.03EA
58.8
EUR
A12601.03
A12601.06
6-Aminobenzotiazol ≥98%
6-Aminobenzothiazole
Purity: 98+%
CAS No.: 533-30-2
Molecular Formula: C7H6N2S
Formula Weight: 150.20
Melting Point: 86-90°
Beilstein Reference: 116381
Merck Reference: 14,425
MDL No.: MFCD00015461
Formula:
C₇H₆N₂S MW: 150,2 g/mol Pto. de fusión: 86…90 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00015461 Núm. CAS: 533-30-2 EINECS: 208-559-4 Índice Merck: 14,425 |