4,4'-Diclorobenzofenona ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Bis(4-clorofenil)cetona, 4,4-DBP
A12608.14
A12608.22
A12608.36
A12608.14EA
44
EUR
A12608.14
A12608.22
A12608.36
4,4'-Diclorobenzofenona ≥99%
4,4'-Diclorobenzofenona
Purity: 99%
CAS No.: 90-98-2
Molecular Formula: C13H8Cl2O
Formula Weight: 251.11
Melting Point: 144-146°
Boiling Point: 352-354°
MDL No.: MFCD00000623
Formula:
C₁₃H₈Cl₂O Pto. Ebullición: 352…354 °C Pto. de fusión: 144…146 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000623 Núm. CAS: 90-98-2 EINECS: 202-030-1 |