Cloroformiato de fenilo ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 99%
CAS No.: 1885-14-9
Molecular Formula: ClCO2C6H5
Formula Weight: 156.57
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 76°(169°F)
Refractive Index: 1.5110
Melting Point: -38°
Boiling Point: 188-189°
Beilstein Reference: 606778
UN No.: 2746
MDL No.: MFCD00000637
Formula:
C₇H₅ClO₂ Pto. Ebullición: 188…189 °C Pto. de fusión: –38 °C Densidad: 1,246 Pto. de inflamación: 76 °C (169 °F) |
Número MDL:
MFCD00000637 Núm. CAS: 1885-14-9 EINECS: 217-547-8 UN: 2746 ADR: 6.1,II |