Tetrabutilamonio hidróxido 40% (w/w) in methanol
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
A12626.0F
A12626.AE
A12626.AP
A12626.0FEA
758
EUR
A12626.0F
A12626.AE
A12626.AP
Tetrabutilamonio hidróxido 40% (w/w) in methanol
Tetrabutilamonio hidróxido
CAS No.: 2052-49-5
Molecular Formula: [CH3(CH2)3]4NOH
Formula Weight: 259.48
Flash Point: 18°(64°F)
Refractive Index: 1.400
Odour: Alcohol-like
Beilstein Reference: 3571228
UN No.: 2924
MDL No.: MFCD00009425
Formula:
C₁₆H₃₇NO Densidad: 0,910 Pto. de inflamación: 18 °C (64 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009425 Núm. CAS: 2052-49-5 EINECS: 218-147-6 UN: 2924 ADR: 3,II |