Ioduro de trimetilsulfonio ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
A12639.0BEA
959
EUR
A12639.0B
A12639.18
A12639.30
Ioduro de trimetilsulfonio ≥99%
Ioduro de trimetilsulfonio
Purity: 99%
CAS No.: 2181-42-2
Molecular Formula: (CH3)3SI
Formula Weight: 204.07
Melting Point: ca 215° subl.
Beilstein Reference: 3555192
Formula:
C₃H₉IS MW: 204.07 g/mol Pto. de fusión: ∼ 215 °C (subl.) Densidad: 1.922 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011632 Núm. CAS: 2181-42-2 EINECS: 218-555-4 |