Ácido trans-2-pentenoico ≥90% remainder other isomers
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-Pent-2-enoic acid, 2-Pentenoic acid
A12689.09
A12689.18
A12689.09EA
58.8
EUR
A12689.09
A12689.18
Ácido trans-2-pentenoico ≥90% remainder other isomers
Ácido trans-2-pentenoico
Purity: 90+%
CAS No.: 13991-37-2
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 102°(215°F)
Refractive Index: 1.4515
Odour: Pungent
Melting Point: 8-10°
Boiling Point: 200-203°
Beilstein Reference: 1720312
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00002704
Formula:
C₅H₈O₂ Pto. Ebullición: 200…203 °C Pto. de fusión: 8…10 °C Densidad: 0,992 Pto. de inflamación: 102 °C (215 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002704 Núm. CAS: 13991-37-2 EINECS: 237-791-9 UN: 3265 ADR: 8,III |