α-α-α-Trifluoro-3,4-diaminotolueno 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-(Trifluorometil)benceno-1,2-diamina
A12749.03 A12749.06
A12749.03EA 43.3 EUR
A12749.03 A12749.06
α-α-α-Trifluoro-3,4-diaminotolueno 98%
α-α-α-Trifluoro-3,4-diaminotolueno
Purity: 98% CAS No.: 368-71-8 Molecular Formula: C7H7F3N2 Formula Weight: 176.14 Melting Point: 58-62° Beilstein Reference: 909258 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00042456
Formula: C₇H₇F₃N₂
MW: 176,14 g/mol
Pto. Ebullición: 101…102 °C (7 mmHg)
Pto. de fusión: 58…62 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042456
Núm. CAS: 368-71-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III