2-(Metiltio)anilina ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-(Methylmercapto)aniline
A12762.06 A12762.14 A12762.22
A12762.06EA 42.9 EUR
A12762.06 A12762.14 A12762.22
2-(Metiltio)anilina ≥98%
2-(Metiltio)anilina
Purity: 98% CAS No.: 2987-53-3 Molecular Formula: C7H9NS Formula Weight: 139.23 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 233-234° Beilstein Reference: 386211 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00007708
Formula: C₇H₉NS
Pto. Ebullición: 233…234 °C
Densidad: 1,111
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007708
Núm. CAS: 2987-53-3
EINECS: 221-055-9
UN: 2810
ADR: 6.1,III