Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
A12794.03 A12794.06 A12794.14
A12794.03EA 39.5 EUR
A12794.03 A12794.06 A12794.14
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico ≥98%
Ácido 5-fluoroindol-2-carboxilico
Purity: 98+% CAS No.: 399-76-8 Molecular Formula: C9H6FNO2 Formula Weight: 179.15 Melting Point: ca 259° dec. Beilstein Reference: 153217
Formula: C₉H₆FNO₂
MW: 179.15 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 259 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005612
Núm. CAS: 399-76-8
EINECS: 206-919-5