Pirrol-2-carbaldehído ≥99%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
1H-Pirrol-2-carbaldehído
A12838.09
A12838.14
A12838.22
A12838.09EA
63.6
EUR
A12838.09
A12838.14
A12838.22
Pirrol-2-carbaldehído ≥99%
Pirrol-2-carbaldehído
Purity: 99%
CAS No.: 1003-29-8
Molecular Formula: C5H5NO
Formula Weight: 95.10
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 106°(222°F)
Melting Point: 40-46°
Boiling Point: 217-219°
Beilstein Reference: 105745
MDL No.: MFCD00005217
Formula:
C₅H₅NO MW: 95,1 g/mol Pto. Ebullición: 217…219 °C Pto. de fusión: 40…46 °C Pto. de inflamación: 106 °C (222 °F) |
Número MDL:
MFCD00005217 Núm. CAS: 1003-29-8 EINECS: 213-705-5 |