Bromo(trifenil)metano ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Bromotrifenilmetano
A12864.09
A12864.18
A12864.36
A12864.09EA
34.8
EUR
A12864.09
A12864.18
A12864.36
Bromo(trifenil)metano ≥98%
Bromo(trifenil)metano
Purity: 98%
CAS No.: 596-43-0
Molecular Formula: BrC(C6H5)3
Formula Weight: 323.24
Melting Point: 152-156°
Boiling Point: 230°/15mm
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000120
Formula:
(C₆H₅)₃CBr MW: 323,23 g/mol Pto. Ebullición: 230 °C (15 mmHg) Pto. de fusión: 152…156 °C Densidad: 1,55 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000120 Núm. CAS: 596-43-0 EINECS: 209-884-4 UN: 1759 ADR: 8,III |