Ácido (4-hidroxifenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
A12940.06 A12940.14 A12940.22
A12940.06EA 56.2 EUR
A12940.06 A12940.14 A12940.22
Ácido (4-hidroxifenoxi)acético ≥98%
Ácido (4-hidroxifenoxi)acético
Purity: 98+% CAS No.: 1878-84-8 Molecular Formula: C8H8O4 Formula Weight: 168.15 Melting Point: 153-158° Beilstein Reference: 1952779
Formula: (C₆H₄(OH))OCH₂COOH
MW: 168,15 g/mol
Número MDL: MFCD00014362
Núm. CAS: 1878-84-8