Anilina clorhidrato ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Anilina HCl, Cloruro de anilinio
A13024.0E
A13024.22
A13024.36
A13024.0EEA
269
EUR
A13024.0E
A13024.22
A13024.36
Anilina clorhidrato ≥99%
Anilina clorhidrato
Purity: 99%
CAS No.: 142-04-1
Molecular Formula: C6H7N.HCl
Formula Weight: 129.59
Flash Point: 193°(379°F)
Melting Point: 196-200°
Boiling Point: 245°
Beilstein Reference: 3593823
Merck Reference: 14,659
UN No.: 1548
MDL No.: MFCD00012958
Formula:
C₆H₈ClN Pto. Ebullición: 245 °C Pto. de fusión: 196…200 °C Densidad: 1,221 Pto. de inflamación: 193 °C (379 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00012958 Núm. CAS: 142-04-1 EINECS: 205-519-8 UN: 1548 ADR: 6.1,III Índice Merck: 14,659 |