Metilo metacrilato 99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Metacrilato de metilo
Estabilización:
estabilizado con hidroquinona
A13030.AE
A13030.AP
A13030.AEEA
25.9
EUR
A13030.AE
A13030.AP
Metilo metacrilato 99% estabilizado
Metilo metacrilato
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 80-62-6
Molecular Formula: C5H8O2
Formula Weight: 100.12
Flash Point: 10°(50°F)
Refractive Index: 1.4150
Melting Point: -48°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 605459
Merck Reference: 14,5941
UN No.: 1247
MDL No.: MFCD00008587
Formula:
CH₂=C(CH₃)COOCH₃ MW: 100.12 g/mol Pto. Ebullición: 100 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –48 °C Densidad: 0.93 g/cm³ Pto. de inflamación: 8 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008587 Núm. CAS: 80-62-6 EINECS: 201-297-1 UN: 1247 ADR: 3 II IR: 01-2119452498-28 Índice Merck: 14,5941 |