Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
A13051.03
A13051.06
A13051.14
A13051.03EA
33.5
EUR
A13051.03
A13051.06
A13051.14
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico ≥98%
Ácido 4-hidroxi-3,5-dimetilbenzoico
Purity: 98%
CAS No.: 4919-37-3
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 221-226°
Beilstein Reference: 2576289
Formula:
C₉H₁₀O₃ MW: 166,18 g/mol Pto. de fusión: 221…226 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00016536 Núm. CAS: 4919-37-3 |