Ácido (4-clorofenoxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A13065.0E
A13065.22
A13065.36
A13065.0EEA
372
EUR
A13065.0E
A13065.22
A13065.36
Ácido (4-clorofenoxi)acético ≥98%
Ácido (4-clorofenoxi)acético
Purity: 98+%
CAS No.: 122-88-3
Molecular Formula: C8H7ClO3
Formula Weight: 186.59
Melting Point: 156-161°
Beilstein Reference: 1211804
Formula:
(C₆H₄Cl)OCH₂COOH Pto. Ebullición: 308 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: 156…161 °C Densidad: 1,53 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004305 Núm. CAS: 122-88-3 EINECS: 204-581-3 |