Ácido (2-toliloxi)acético ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (2-metilfenoxi)acético
A13076.09
A13076.18
A13076.30
A13076.09EA
50.8
EUR
A13076.09
A13076.18
A13076.30
Ácido (2-toliloxi)acético ≥98%
Ácido (2-toliloxi)acético
Purity: 98%
CAS No.: 1878-49-5
Molecular Formula: C9H10O3
Formula Weight: 166.18
Melting Point: 152-156°
Beilstein Reference: 1943465
Formula:
(C₆H₄CH₃)OCH₂COOH MW: 166,18 g/mol Pto. de fusión: 152…156 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014354 Núm. CAS: 1878-49-5 EINECS: 217-517-4 |