2-Mercapto-1-metilimidazol ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Mercapto-N-metilimidazol, 2-Mercapto-N-metil-1H-imidazol, Tiamazol, 2-Mercapto-1-metil-1H-imidazol
A13094.14
A13094.22
A13094.14EA
76.2
EUR
A13094.14
A13094.22
2-Mercapto-1-metilimidazol ≥98%
2-Mercapto-1-metilimidazol
Purity: 98%
CAS No.: 60-56-0
Molecular Formula: C4H6N2S
Formula Weight: 114.17
Odour: Stench
Melting Point: 144-147°
Boiling Point: 280° dec.
Solubility: Freely soluble in water. Soluble in alcohol, chloroform. Sparingly soluble in ether, benzene.
Beilstein Reference: 108646
Merck Reference: 14,5971
MDL No.: MFCD00179321
Formula:
C₄H₆N₂S MW: 114.17 g/mol Pto. Ebullición: 280 °C (desc.) Pto. de fusión: 144…147 °C Densidad: 1.36 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00179321 Núm. CAS: 60-56-0 EINECS: 200-482-4 Índice Merck: 13,06000 |