Furano ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Estabilización:
250 ppm estabilizado con BHT/Ionol
A13102.AP
A13102.0F
A13102.AE
A13102.APEA
53.3
EUR
A13102.AP
A13102.0F
A13102.AE
Furano ≥99% estabilizado
Furano
Stabilized with ca 250 ppm BHT
Purity: 99%
CAS No.: 110-00-9
Molecular Formula: C4H4O
Formula Weight: 68.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: -35°(-31°F)
Refractive Index: 1.4220
Melting Point: -86°
Boiling Point: 32-33°
Beilstein Reference: 103221
Merck Reference: 14,4296
UN No.: 2389
MDL No.: MFCD00003222
Formula:
C₄H₄O MW: 68.08 g/mol Pto. Ebullición: 32…33 °C Pto. de fusión: –86 °C Densidad: 0.936 Pto. de inflamación: –35 °C (–31 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00003222 Núm. CAS: 110-00-9 EINECS: 203-727-3 UN: 2389 ADR: 3 I Índice Merck: 14,4296 |