N-(4-Bromofenil)maleimida ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(4-Bromophenyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
A13119.03
A13119.06
A13119.14
A13119.03EA
29.8
EUR
A13119.03
A13119.06
A13119.14
N-(4-Bromofenil)maleimida ≥98%
N-(4-Bromofenil)maleimida
Purity: 98%
CAS No.: 13380-67-1
Molecular Formula: C10H6BrNO2
Formula Weight: 252.07
Melting Point: 127-131°
Beilstein Reference: 513122
Formula:
C₁₀H₆BrNO₂ MW: 252.07 g/mol Pto. de fusión: 127…131 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00030664 Núm. CAS: 13380-67-1 |